4-Chlorthiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorthiobenzoesäureamid
A12021.09
A12021.14
A12021.18
A12021.22
A12021.09EA
39.1
EUR
A12021.09
A12021.14
A12021.18
A12021.22
4-Chlorthiobenzamid ≥97%
4-Chlorthiobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 2521-24-6
Molecular Formula: C7H6ClNS
Formula Weight: 171.65
Melting Point: 123-129°
Beilstein Reference: 606603
Formel:
C₇H₆ClNS Molecular Weight: 171,65 g/mol Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040956 CAS-Nummer: 2521-24-6 |