2-Fluorisonicotinonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-4-pyridincarbonsäurenitril, 4-Cyan-2-fluorpyridin
H25938.14 H25938.06 H25938.03
H25938.14EA 166 EUR
H25938.14 H25938.06 H25938.03
2-Fluorisonicotinonitril ≥97%
2-Fluorisonicotinonitril
Purity: 97% CAS No.: 3939-14-8 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Melting Point: 31-33° MDL No.: MFCD09027299
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027299
CAS-Nummer: 3939-14-8