2-Fluorisonicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluor-4-pyridincarbonsäurenitril, 4-Cyan-2-fluorpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704016-1G 704016-5G
SIAL704016-1GEA 26 EUR
SIAL704016-1G SIAL704016-5G
2-Fluorisonicotinonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
MDL: MFCD09027299
CAS-Nummer: 3939-14-8