4-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
BB-2264-100G
BB-2264-5G
BB-2264-25G
BB-2264-1G
COBBBB-2264-100GEA
398
EUR
COBBBB-2264-100G
COBBBB-2264-5G
COBBBB-2264-25G
COBBBB-2264-1G
4-Cyanphenylboronsäure
4-Cyanphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₂ Molecular Weight: 146,94 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C |
MDL:
MFCD01318968 CAS-Nummer: 126747-14-6 |