4-Acetylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Acetylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Acetylbenzolsulfochlorid, 4-Acetylbenzolsulfonsäurechlorid
343850050 343850500
ACRO343850050EA 51.2 EUR
ACRO343850050 ACRO343850500
4-Acetylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Acetylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₃S
Molecular Weight: 218.66
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800269
CAS-Nummer: 1788-10-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Additional info product may contain varying amounts of inorganic chloride
GC ≥96.0 %