4-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
BB-2187-5G BB-2187-25G BB-2187-100G
COBBBB-2187-5GEA 31.2 EUR
COBBBB-2187-5G COBBBB-2187-25G COBBBB-2187-100G
4-Acetylphenylboronsäure
4-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
Molecular Weight: 163.97
MDL: MFCD01074667
CAS-Nummer: 149104-90-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable