4-Vinylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Dihydroxy(4-vinylphenyl)boran, (4-Vinylphenyl)metaborsäure, 4-Vinylbenzolboronsäure
BB-2676-5G
BB-2676-25G
BB-2676-1G
COBBBB-2676-5GEA
107
EUR
COBBBB-2676-5G
COBBBB-2676-25G
COBBBB-2676-1G
4-Vinylphenylboronsäure
4-Vinylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₂ Molecular Weight: 147,97 g/mol |
MDL:
MFCD00239441 CAS-Nummer: 2156-04-9 |