4-Ethylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Ethylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Ethylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Ethylbenzolsulfochlorid
B24682.06
B24682.14
B24682.06EA
36.3
EUR
B24682.06
B24682.14
4-Ethylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Ethylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 16712-69-9
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 8-12°
Boiling Point: 134-136°/7mm
Beilstein Reference: 2090130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041480
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204,68 g/mol Siedepunkt: 134…136 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 8…12 °C Dichte: 1,268 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041480 CAS-Nummer: 16712-69-9 UN: 3265 ADR: 8,II |