4-Ethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Ethylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Ethylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Ethylbenzolsulfochlorid
BTB10241DA BTB10241.10 BTB10241.50
MAYBBTB10241DAEA 0 EUR
MAYBBTB10241DA MAYBBTB10241.10 MAYBBTB10241.50
4-Ethylbenzolsulfonylchlorid
4-Ethylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₂S
Molecular Weight: 204,68 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,268 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041480
CAS-Nummer: 16712-69-9
UN: 3265
ADR: 8,II