4-Ethylcyclohexanon

Lieferant: COMBI-BLOCKS

OS-7418-25G OS-7418-5G OS-7418-100G
COBBOS-7418-25GEA 0 EUR
COBBOS-7418-25G COBBOS-7418-5G COBBOS-7418-100G
4-Ethylcyclohexanon
4-Ethylcyclohexanon
Formel: C₈H₁₄O
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001644
CAS-Nummer: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR