4-Fluor-o-anisaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluor-2-anisaldehyd, 4-Fluor-2-methoxybenzaldehyd
013323-1G
013323-5G
FLUO013323-1GEA
39.9
EUR
FLUO013323-1G
FLUO013323-5G
4-Fluor-o-anisaldehyd
4-Fluor-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00143318 CAS-Nummer: 450-83-9 |