4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid
L19517.03 L19517.06
L19517.03EA 36.9 EUR
L19517.03 L19517.06
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 7079-48-3 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 6720115 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094390
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
Siedepunkt: 245…246 °C
Dichte: 1,433
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094390
CAS-Nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II