4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558567-1G 558567-5G
SIAL558567-1GEA 31.6 EUR
SIAL558567-1G SIAL558567-5G
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
Siedepunkt: 245…246 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,433 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03094390
CAS-Nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II