4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7634-5G
OS-7634-25G
OS-7634-1G
COBBOS-7634-5GEA
104
EUR
COBBOS-7634-5G
COBBOS-7634-25G
COBBOS-7634-1G
4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FNO₃ Molecular Weight: 169.11 g/mol |
MDL:
MFCD01666439 CAS-Nummer: 2923-96-8 EINECS: 220-884-3 |