4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4000-5G
CA-4000-25G
CA-4000-100G
COBBCA-4000-5GEA
42.3
EUR
COBBCA-4000-5G
COBBCA-4000-25G
COBBCA-4000-100G
4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185.11 g/mol |
MDL:
MFCD00024300 CAS-Nummer: 394-01-4 EINECS: 206-890-9 |