Methyl-4-fluor-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluor-2-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4464-5G
CA-4464-1G
COBBCA-4464-5GEA
249
EUR
COBBCA-4464-5G
COBBCA-4464-1G
Methyl-4-fluor-2-nitrobenzoat
Methyl-4-fluor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molecular Weight: 199,14 g/mol |
MDL:
MFCD09800921 CAS-Nummer: 151504-81-3 |