4-Fluor-m-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluor-3-anisaldehyd, 4-Fluor-3-methoxybenzaldehyd
L19671.03 L19671.06
L19671.03EA 24.5 EUR
L19671.03 L19671.06
4-Fluor-m-anisaldehyd ≥98%
4-Fluor-m-anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 128495-46-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 5178063
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143320
CAS-Nummer: 128495-46-5