4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluor-m-tolualdehyd, 4-Fluor-m-tolylaldehyd, 4-Fluor-3-tolualdehyd
005785-5G 005785-10G 005785-1G 005785-25G
FLUO005785-5GEA 45.9 EUR
FLUO005785-5G FLUO005785-10G FLUO005785-1G FLUO005785-25G
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
MDL: MFCD01631431
CAS-Nummer: 135427-08-6