4-Fluor-m-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6861-25G
HC-6861-5G
COBBHC-6861-25GEA
88.6
EUR
COBBHC-6861-25G
COBBHC-6861-5G
4-Fluor-m-toluylsäure
4-Fluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154.14 g/mol |
MDL:
MFCD01631424 CAS-Nummer: 403-15-6 |