Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluor-3-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4332-5G
CA-4332-25G
COBBCA-4332-5GEA
25.9
EUR
COBBCA-4332-5G
COBBCA-4332-25G
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molecular Weight: 199,14 g/mol |
MDL:
MFCD00196161 CAS-Nummer: 329-59-9 |