5-Fluorisatin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
IN-0144-25G
IN-0144-100G
COBBIN-0144-25GEA
0
EUR
COBBIN-0144-25G
COBBIN-0144-100G
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022795 CAS-Nummer: 443-69-6 |