4-Fluorbenzhydrazid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorbenzol-1-carbohydrazid, 4-Fluorbenzohydrazid, 4-Fluorbenzoesäurehydrazid
H53496.06
H53496.14
H53496.06EA
65.7
EUR
H53496.06
H53496.14
4-Fluorbenzhydrazid ≥97%
4-Fluorbenzhydrazid
Purity: 97%
CAS No.: 456-06-4
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 160-162°
MDL No.: MFCD00060562
Formel:
C₇H₇FN₂O Schmelzpunkt: 160…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060562 CAS-Nummer: 456-06-4 |