4-Fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0966-25G
OT-0966-100G
COBBOT-0966-25GEA
0
EUR
COBBOT-0966-25G
COBBOT-0966-100G
4-Fluorbenzolsulfonamid
4-Fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆FNO₂S |
MDL:
MFCD00025384 CAS-Nummer: 402-46-0 EINECS: 206-946-2 |