4-Fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluorbenzolsulfonsäureamid
006184-5G 006184-25G 006184-1G
FLUO006184-5GEA 31.1 EUR
FLUO006184-5G FLUO006184-25G FLUO006184-1G
4-Fluorbenzolsulfonamid
4-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Molecular Weight: 175,18 g/mol
MDL: MFCD00025384
CAS-Nummer: 402-46-0
EINECS: 206-946-2