4-Fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542733-1G 542733-5G
SIAL542733-1GEA 121 EUR
SIAL542733-1G SIAL542733-5G
4-Fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Molecular Weight: 175,18 g/mol
MDL: MFCD00025384
CAS-Nummer: 402-46-0
EINECS: 206-946-2