N,N-Dimethyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0959-5G OT-0959-1G
COBBOT-0959-5GEA 0 EUR
COBBOT-0959-5G COBBOT-0959-1G
N,N-Dimethyl-4-fluorbenzolsulfonamid
N,N-Dimethyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀FNO₂S
MDL: MFCD01211990
CAS-Nummer: 383-31-3