4-Fluorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
IN-0051-5G IN-0051-25G IN-0051-1G
COBBIN-0051-5GEA 0 EUR
COBBIN-0051-5G COBBIN-0051-25G COBBIN-0051-1G
4-Fluorindol
4-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
MDL: MFCD00055992
CAS-Nummer: 387-43-9