4-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(4-fluorphenyl)boran, 4-Fluorbenzolboronsäure, (4-Fluorphenyl)metaborsäure
BB-2291-5G
BB-2291-25G
BB-2291-100G
COBBBB-2291-5GEA
26.2
EUR
COBBBB-2291-5G
COBBBB-2291-25G
COBBBB-2291-100G
4-Fluorphenylboronsäure
4-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ Molecular Weight: 139.92 g/mol Schmelzpunkt: 263…265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039136 CAS-Nummer: 1765-93-1 |