4-Fluorthiobenzamid 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorthiobenzoesäureamid
H32093.03 H32093.06
H32093.03EA 30 EUR
H32093.03 H32093.06
4-Fluorthiobenzamid 97
4-Fluorthiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 22179-72-2 Molecular Formula: C7H6FNS Formula Weight: 155.19 Melting Point: 146-148° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01313285
Formel: C₇H₆FNS
Molecular Weight: 155.2 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313285
CAS-Nummer: 22179-72-2
EINECS: 244-820-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III