7-Hydroxyflavon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 7-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 7-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on
A18538.03 A18538.06
A18538.03EA 52.2 EUR
A18538.03 A18538.06
7-Hydroxyflavon ≥98%
7-Hydroxyflavon
Purity: 98% CAS No.: 6665-86-7 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 245-247° Beilstein Reference: 194089
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 245…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006835
CAS-Nummer: 6665-86-7
EINECS: 229-705-3