Daidzein 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 4',7-Dihydroxyisoflavon, Daidzeol
328230250
328231000
ACRO328230250EA
81
EUR
ACRO328230250
ACRO328231000
Daidzein 98%
Daidzein
Formel:
C₁₅H₁₀O₄ Siedepunkt: 513 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 212 - 214 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00016954 CAS-Nummer: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |