4-Piperidinol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin

AM-1809-25G AM-1809-5G
COBBAM-1809-25GEA 56 EUR
COBBAM-1809-25G COBBAM-1809-5G
4-Piperidinol
4-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Flammpunkt: <100 °C
MDL: MFCD00005999
CAS-Nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR