4-Hydroxybenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäureamid
002826-5G 002826-25G
FLUO002826-5GEA 36.9 EUR
FLUO002826-5G FLUO002826-25G
4-Hydroxybenzamid
4-Hydroxybenzamid
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
MDL: MFCD00007997
CAS-Nummer: 619-57-8
EINECS: 210-602-7