4-Hydroxybenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäureamid
B24222.06 B24222.14
B24222.06EA 42.1 EUR
B24222.06 B24222.14
4-Hydroxybenzamid ≥98%
4-Hydroxybenzamid
Purity: 98+% CAS No.: 619-57-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 159-162° Beilstein Reference: 1906921
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007997
CAS-Nummer: 619-57-8
EINECS: 210-602-7