4-Hydroxybenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxybenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
270253-25G
270253-5G
SIAL270253-25GEA
152
EUR
SIAL270253-25G
SIAL270253-5G
4-Hydroxybenzamid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzamid
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol |
MDL:
MFCD00007997 CAS-Nummer: 619-57-8 EINECS: 210-602-7 |