4-Hydroxycarbazol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
366960010 366960050
ACRO366960010EA 35.9 EUR
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hydroxycarbazol 98+%
4-Hydroxycarbazole
Formel: C₁₂H₉NO
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02178385
CAS-Nummer: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %