4-Hydroxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: Indol-4-ol, 4-Hydroxy-1H-indol, 4-Indolol, 1H-Indol-4-ol
IN-0034-100G IN-0034-1G IN-0034-5G IN-0034-25G
COBBIN-0034-100GEA 1210 EUR
COBBIN-0034-100G COBBIN-0034-1G COBBIN-0034-5G COBBIN-0034-25G
4-Hydroxyindol
4-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…104 °C
MDL: MFCD00005667
CAS-Nummer: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2