Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iod-3-nitrobenzoesäuremethylester
B25544.06
B25544.14
B25544.06EA
90.8
EUR
B25544.06
B25544.14
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat ≥99%
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 89976-27-2
Molecular Formula: C8H6INO4
Formula Weight: 307.05
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD08064223
Formel:
C₈H₆INO₄ Molecular Weight: 307,04 g/mol Schmelzpunkt: 101…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064223 CAS-Nummer: 89976-27-2 |