4-Iodimidazol ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iod-1H-imidazol
L20184.03 L20184.06
L20184.03EA 111 EUR
L20184.03 L20184.06
4-Iodimidazol ≥94%
4-Iodoimidazole
Purity: 94% CAS No.: 71759-89-2 Molecular Formula: C3H3IN2 Formula Weight: 193.96 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 1616
Formel: C₃H₃IN₂
Molecular Weight: 193.97 g/mol
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632213
CAS-Nummer: 71759-89-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable