4-Iodphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Jodbenzolboronsäure, 4-Iodbenzolboronsäure, (4-Iodphenyl)metaborsäure, (4-Jodphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-jodphenyl)boran, Dihydroxy(4-iodphenyl)boran
BB-8335-5G BB-8335-25G BB-8335-1G
COBBBB-8335-5GEA 73.7 EUR
COBBBB-8335-5G COBBBB-8335-25G COBBBB-8335-1G
4-Iodphenylboronsäure
4-Iodphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BIO₂
Molecular Weight: 247.83 g/mol
MDL: MFCD01319014
CAS-Nummer: 5122-99-6