4-Formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: (4-Formylphenyl)metaborsäure, 4-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(4-formylphenyl)boran, 4-Formylbenzolboronsäure
BB-2305-5G BB-2305-25G BB-2305-100G
COBBBB-2305-5GEA 26.2 EUR
COBBBB-2305-5G COBBBB-2305-25G COBBBB-2305-100G
4-Formylphenylboronsäure
4-Formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₃
Molecular Weight: 149.94 g/mol
MDL: MFCD00151823
CAS-Nummer: 87199-17-5