4-Methoxybenzamid

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 4-Methoxybenzoesäureamid, p-Anisamid

KM05567.250 KM05567.1
CHMPKM05567.250EA 0 EUR
CHMPKM05567.250 MAYBKM05567.1
4-Methoxybenzamid
4-Methoxybenzamid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130 °C
MDL: MFCD00007995
CAS-Nummer: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR