4-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)boran, 4-Methoxybenzolboronsäure
BB-2326-25G
BB-2326-5G
BB-2326-100G
COBBBB-2326-25GEA
50.9
EUR
COBBBB-2326-25G
COBBBB-2326-5G
COBBBB-2326-100G
4-Methoxyphenylboronsäure
4-Methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molecular Weight: 151.96 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039139 CAS-Nummer: 5720-07-0 |