4-Methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7400-5G OS-7400-25G OS-7400-100G
COBBOS-7400-5GEA 25.9 EUR
COBBOS-7400-5G COBBOS-7400-25G COBBOS-7400-100G
4-Methoxypyridin
4-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
MDL: MFCD00674049
CAS-Nummer: 620-08-6
EINECS: 210-624-7