4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Methyl-3-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
, 4-Methyl-3-nitrobenzolsulfochlorid
, 4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonsäurechlorid
CHMPFL13170.POREA
0
EUR
CHMPFL13170.POR
FLUO013170-5G
4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molecular Weight: 235,65 g/mol |
MDL:
MFCD00129811 CAS-Nummer: 616-83-1 UN: 3261 ADR: 8,II |