4-Methylindol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 4-Methyl-1H-indole

IN-0030-5G IN-0030-25G IN-0030-1G
COBBIN-0030-5GEA 93 EUR
COBBIN-0030-5G COBBIN-0030-25G COBBIN-0030-1G
4-Methylindol
4-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 267
Schmelzpunkt: 5
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005668
CAS-Nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR