4-Methylthiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thio-p-toluamid, 4-Methylthiobenzoesäureamid
B20320.03
B20320.06
B20320.03EA
25.1
EUR
B20320.03
B20320.06
4-Methylthiobenzamid ≥97%
4-Methylthiobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 2362-62-1
Molecular Formula: C8H9NS
Formula Weight: 151.23
Melting Point: 166-169°
MDL No.: MFCD00173750
Formel:
C₈H₉NS Molecular Weight: 151,23 g/mol Schmelzpunkt: 166…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173750 CAS-Nummer: 2362-62-1 |