4-Nitrobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitrobenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
120502-25G 120502-5G
SIAL120502-25GEA 152 EUR
SIAL120502-25G SIAL120502-5G
4-Nitrobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆N₂O₄S
Molecular Weight: 202,19 g/mol
Schmelzpunkt: 187 °C
MDL: MFCD00007937
CAS-Nummer: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6