4-Nitroindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Nitro-1H-indole
IN-0012-5G
IN-0012-25G
IN-0012-1G
COBBIN-0012-5GEA
88.6
EUR
COBBIN-0012-5G
COBBIN-0012-25G
COBBIN-0012-1G
4-Nitroindol
4-Nitroindol
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 206…209 °C |
MDL:
MFCD00010056 CAS-Nummer: 4769-97-5 |