4-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2450-5G
BB-2450-1G
BB-2450-25G
COBBBB-2450-5GEA
0
EUR
COBBBB-2450-5G
COBBBB-2450-1G
COBBBB-2450-25G
4-Nitrophenylboronsäure
4-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ |
MDL:
MFCD00161360 CAS-Nummer: 24067-17-2 |